Adiponitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexanedinitrile
113830010 113831000
ACRO113830010EA 99 EUR
ACRO113830010 ACRO113831000
Adiponitrilo 99%
Adiponitrilo
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Pto. Ebullición: 296
Pto. de fusión: 1…3 °C
Densidad: 0.95 g/cm³
Pto. de inflamación: 163 °C
Número MDL: MFCD00001975
Núm. CAS: 111-69-3
EINECS: 203-896-3
UN: 2205
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 25 g
pH 6 to 8 (50 % suspension in water)
Sulfite (as SO2) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤0.07 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Mercury (Hg) ≤0.05 ppm