4-Iodo-2,5-xilenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,5-Dimetil-4-iodofenol
H50565.03
H50565.06
H50565.03EA
68.5
EUR
H50565.03
H50565.06
4-Iodo-2,5-xilenol ≥98%
4-Iodo-2,5-xilenol
Purity: 98%
CAS No.: 114971-53-8
Molecular Formula: C8H9IO
Formula Weight: 248.06
MDL No.: MFCD00219922
Formula:
C₈H₉IO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00219922 Núm. CAS: 114971-53-8 |