Ácido 16-hidroxipalmítico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17845.03
A17845.06
A17845.03EA
76.8
EUR
A17845.03
A17845.06
Ácido 16-hidroxipalmítico 97%
Ácido 16-hidroxipalmítico
Purity: 98%
CAS No.: 506-13-8
Molecular Formula: C16H32O3
Formula Weight: 272.43
Melting Point: 98-100°
Beilstein Reference: 1783998
Formula:
C₁₆H₃₂O₃ Pto. Ebullición: 402 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 98…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002750 Núm. CAS: 506-13-8 EINECS: 208-028-7 |