2-Aminoetildietilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
A19636.22
A19636.36
A19636.22EA
40.6
EUR
A19636.22
A19636.36
2-Aminoetildietilamina 99%
2-Aminoetildietilamina
Purity: 99%
CAS No.: 100-36-7
Molecular Formula: (CH3CH2)2NCH2CH2NH2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4360
Melting Point:
Formula:
C₆H₁₆N₂ Pto. Ebullición: 145…147 °C Pto. de fusión: < –70 °C Densidad: 0,825 Pto. de inflamación: 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008176 Núm. CAS: 100-36-7 EINECS: 202-844-7 UN: 2685 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...