2-Aminoetildietilamina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
150701000 150705000
ACRO150701000EA 43.4 EUR
ACRO150701000 ACRO150705000
2-Aminoetildietilamina 98+%
2-Aminoetildietilamina
Formula: C₆H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 146 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,82 g/cm³
Pto. de inflamación: 30 °C
Número MDL: MFCD00008176
Núm. CAS: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
UN: 2685
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %