2-Aminoetildietilamina, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03215.0005 8.03215.0250 8.03215.9015
8.03215.0005EA 33.6 EUR
8.03215.0005 8.03215.0250 8.03215.9015
2-Aminoetildietilamina, Sigma-Aldrich®
2-Aminoetildietilamina
Formula: C₆H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 146 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008176
Núm. CAS: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
UN: 2685
ADR: 8 (3),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -70 °C
Molar Mass 116.21 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1013 hPa)
Flash Point 36 °C
Explosion Limit 0.7 - 8.4 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 245 °C