6-Amino-m-cresol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Amino-5-metilfenol
B23560.09
B23560.18
B23560.09EA
31.1
EUR
B23560.09
B23560.18
6-Amino-m-cresol 98%
6-Amino-m-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 2835-98-5
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Melting Point: 155-159°
Beilstein Reference: 386144
Formula:
C₇H₉NO MW: 123.15 g/mol Pto. Ebullición: 259 Pto. de fusión: 155…159 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007693 Núm. CAS: 2835-98-5 EINECS: 220-620-7 |