2-Amino-p-cresol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-4-metilfenol
A19546.18 A19546.30
A19546.18EA 31.9 EUR
A19546.18 A19546.30
2-Amino-p-cresol 98%
2-Amino-p-cresol
Purity: 98% CAS No.: 95-84-1 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 606494
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Pto. Ebullición: 259
Pto. de fusión: 134…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007699
Núm. CAS: 95-84-1
EINECS: 202-457-3