2-Amino-p-cresol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-metilfenol
163212500 163210500
ACRO163212500EA 79.7 EUR
ACRO163212500 ACRO163210500
2-Amino-p-cresol 97%
2-Amino-p-cresol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Pto. Ebullición: 259
Pto. de fusión: 134…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007699
Núm. CAS: 95-84-1
EINECS: 202-457-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 139 °C
GC ≥96.0 %