N,N-Dietil-1,3-diaminopropano 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Dietilamino)propilamina, DEAPA, 3-Aminopropildietilamina
114090010 114092500 114090025
ACRO114090010EA 77.6 EUR
ACRO114090010 ACRO114092500 ACRO114090025
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano 99+%
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano
Formula: C₇H₁₈N₂
MW: 130,23 g/mol
Pto. Ebullición: 168…171 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 0,82 g/cm³
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008218
Núm. CAS: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
UN: 2684
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4406 to 1.4426 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %