N,N-Dietil-1,3-diaminopropano, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(Dietilamino)propilamina, DEAPA, 3-Aminopropildietilamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14100.0100
8.14100.1000
8.14100.9020
8.14100.0100EA
35.1
EUR
8.14100.0100
8.14100.1000
8.14100.9020
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano, Sigma-Aldrich®
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano
Formula:
C₇H₁₈N₂ Pto. Ebullición: 168…171 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 0,8283 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 51 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008218 Núm. CAS: 104-78-9 EINECS: 203-236-4 UN: 2684 ADR: 3 (8),III |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -60 °C |
Molar Mass | 130.23 g/mol |
Boiling Point | 159.0 °C |
Vapor Pressure | 2.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 51 °C |
Refractive Index | 1.4413 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.0 %(V) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.7 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 215 °C |