N,N-Dietil-1,3-diaminopropano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(Dietilamino)propilamina, DEAPA, 3-Aminopropildietilamina
L13888.AE
L13888.AP
L13888.AEEA
26.6
EUR
L13888.AE
L13888.AP
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano 99%
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano
Purity: 99%
CAS No.: 104-78-9
Molecular Formula: C7H18N2
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: -60°
Boiling Point: 168-171°
Beilstein Reference: 741879
UN No.: 2684
MDL No.: MFCD00008218
Formula:
C₇H₁₈N₂ Pto. Ebullición: 168…171 °C Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 0,826 Pto. de inflamación: 51 °C (124 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008218 Núm. CAS: 104-78-9 EINECS: 203-236-4 UN: 2684 ADR: 3,III |