4-Amino-m-cresol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Amino-3-metilfenol
B23152.14
B23152.22
B23152.14EA
49.7
EUR
B23152.14
B23152.22
4-Amino-m-cresol 98%
4-Amino-m-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 2835-99-6
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Melting Point: 176-179°
Beilstein Reference: 2078803
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007871
Formula:
C₇H₉NO MW: 123,15 g/mol Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 176…179 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007871 Núm. CAS: 2835-99-6 EINECS: 220-621-2 ADR: 9,III |