4-Amino-m-cresol 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-3-metilfenol
163200500 163202500
ACRO163200500EA 45.2 EUR
ACRO163200500 ACRO163202500
4-Amino-m-cresol 99+%
4-Amino-m-cresol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 176…180 °C
Número MDL: MFCD00007871
Núm. CAS: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
GC ≥99.0 %