4-Bromo-3,5-xilenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-3,5-dimetilfenol
B21684.06
B21684.14
B21684.06EA
43.2
EUR
B21684.06
B21684.14
4-Bromo-3,5-xilenol ≥99%
4-Bromo-3,5-xilenol
Purity: 99%
CAS No.: 7463-51-6
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.07
Odour: Phenol-like
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 2207127
MDL No.: MFCD00002315
Formula:
C₈H₉BrO MW: 201.06 g/mol Pto. Ebullición: 259 Pto. de fusión: 113…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002315 Núm. CAS: 7463-51-6 EINECS: 231-255-8 |