4-Bromo-3,5-xilenol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3,5-dimetilfenol
106870100 106870250 106871000 106875000
ACRO106870100EA 76.4 EUR
ACRO106870100 ACRO106870250 ACRO106871000 ACRO106875000
4-Bromo-3,5-xilenol 99%
4-Bromo-3,5-xilenol
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 113…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002315
Núm. CAS: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %