Alcohol 3-bromo-4-fluorobencílico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
H30604.06 H30604.14
H30604.06EA 33.4 EUR
H30604.06 H30604.14
Alcohol 3-bromo-4-fluorobencílico ≥97%
Alcohol 3-bromo-4-fluorobencílico
Purity: 97% CAS No.: 77771-03-0 Molecular Formula: C7H6BrFO Formula Weight: 205.03 Boiling Point: 80°/0.5mm MDL No.: MFCD00143093
Formula: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Pto. Ebullición: 80 °C (0.5 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143093
Núm. CAS: 77771-03-0