Alcohol 2-bromo-3,4-dimetoxibencílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
342210050 342210250
ACRO342210050EA 30 EUR
ACRO342210050 ACRO342210250
Alcohol 2-bromo-3,4-dimetoxibencílico 98%
Alcohol 2-bromo-3,4-dimetoxibencílico
Formula: C₉H₁₁BrO₃
Pto. Ebullición: 318 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 95…100 °C
Número MDL: MFCD02093896
Núm. CAS: 54370-00-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
HPLC ≥97.5 %