4-Bromo-2,6-xilenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2,6-dimetilfenol
B21669.14
B21669.22
B21669.36
B21669.14EA
35.4
EUR
B21669.14
B21669.22
B21669.36
4-Bromo-2,6-xilenol ≥99%
4-Bromo-2,6-xilenol
Purity: 99%
CAS No.: 2374-05-2
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.07
Odour: Phenol-like
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1862399
MDL No.: MFCD00002314
Formula:
C₈H₉BrO MW: 201.06 g/mol Pto. Ebullición: 259 Pto. de fusión: 74…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002314 Núm. CAS: 2374-05-2 EINECS: 219-153-1 |