Alcohol 5-bromo-2-hidroxibencílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
331480050 331480250
ACRO331480050EA 70.6 EUR
ACRO331480050 ACRO331480250
Alcohol 5-bromo-2-hidroxibencílico 98%
Alcohol 5-bromo-2-hidroxibencílico
Formula: C₇H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 302 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 106…111 °C
Número MDL: MFCD00004618
Núm. CAS: 2316-64-5
EINECS: 219-026-0
Índice Merck: 12,01460
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
GC ≥97.5 %