4-Cloro-3,5-xilenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21964.22
B21964.36
B21964.22EA
24.9
EUR
B21964.22
B21964.36
4-Cloro-3,5-xilenol ≥98%
4-Cloro-3,5-xilenol
Purity: 98+%
CAS No.: 88-04-0
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: ca 246°
Beilstein Reference: 1862539
Merck Reference: 14,2176
MDL No.: MFCD00002324
Formula:
C₈H₉ClO Pto. Ebullición: ∼246 °C Pto. de fusión: 112…116 °C Densidad: 1,364 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 138 °C (280 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002324 Núm. CAS: 88-04-0 EINECS: 201-793-8 Índice Merck: 14,2176 |