4-Cloro-3,5-xilenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cloro-3,5-dimetilfenol, Cloroxilenol
109061000 109065000 109060025
ACRO109061000EA 24.1 EUR
ACRO109061000 ACRO109065000 ACRO109060025
4-Cloro-3,5-xilenol 99%
4-Cloro-3,5-xilenol
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Pto. Ebullición: 246 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 113…116 °C
Pto. de inflamación: 132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002324
Núm. CAS: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02194
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm MEHQ