Diclorofeno 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol), Bis(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane
A12640.22
A12640.14
A12640.36
A12640.22EA
55.9
EUR
A12640.22
A12640.14
A12640.36
Diclorofeno 95%
Diclorofeno
Purity: 95%
CAS No.: 97-23-4
Molecular Formula: C13H10Cl2O2
Formula Weight: 269.13
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 1884514
Merck Reference: 14,3071
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002322
Formula:
C₁₃H₁₀Cl₂O₂ MW: 269,13 g/mol Pto. Ebullición: 389 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 172…176 °C Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002322 Núm. CAS: 97-23-4 EINECS: 202-567-1 ADR: 9,III Índice Merck: 14,3071 |