4-Cloro-2,6-xilenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13649.09
A13649.18
A13649.09EA
52.5
EUR
A13649.09
A13649.18
4-Cloro-2,6-xilenol ≥98%
4-Cloro-2,6-xilenol
Purity: 98%
CAS No.: 1123-63-3
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Melting Point: 80-83°
Beilstein Reference: 1908282
Formula:
C₈H₉ClO MW: 156.61 g/mol Pto. de fusión: 80…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020138 Núm. CAS: 1123-63-3 EINECS: 214-376-0 |