4-Cloro-2-isopropil-5-metilfenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21906.14
B21906.22
B21906.14EA
61.7
EUR
B21906.14
B21906.22
4-Cloro-2-isopropil-5-metilfenol ≥99%
4-Cloro-2-isopropil-5-metilfenol
Purity: 99%
CAS No.: 89-68-9
Molecular Formula: C10H13ClO
Formula Weight: 184.67
Melting Point: 59-61°
Boiling Point: 259-263°
Merck Reference: 14,2170
MDL No.: MFCD00002326
Formula:
C₁₀H₁₃ClO Pto. Ebullición: 259…263 °C Pto. de fusión: 59…61 °C Densidad: 1,228 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002326 Núm. CAS: 89-68-9 EINECS: 201-930-1 Índice Merck: 14,2170 |