2-(2-Etoxietoxi)etanol 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
117890010 117890025 117890250
ACRO117890010EA 56.8 EUR
ACRO117890010 ACRO117890025 ACRO117890250
2-(2-Etoxietoxi)etanol 98+%
2-(2-Etoxietoxi)etanol
Formula: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 197 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002872
Núm. CAS: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
IR: 01-2119475105-42
Índice Merck: 13,01809
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Potassium carbonate ≤2.0 % (K2CO3)
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %