2-(2-Etoxietoxi)etanol, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03127.2500 8.03127.9025
8.03127.2500EA 69.8 EUR
8.03127.2500 8.03127.9025
2-(2-Etoxietoxi)etanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Etoxietoxi)etanol
Formula: C₆H₁₄O₃
MW: 134.18 g/mol
Pto. Ebullición: 197
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002872
Núm. CAS: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
IR: 01-2119475105-42
Índice Merck: 13,01809
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -78 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.4293 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 12.2 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 204 °C
Evaporation number 1200