Dicianamido de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: EMIM DCA
H26901.06 H26901.18
H26901.06EA 150 EUR
H26901.06 H26901.18
Dicianamido de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98%
Dicianamido de 1-etil-3-metilimidazolio
Purity: 98% CAS No.: 370865-89-7 Molecular Formula: C8H11N5 Formula Weight: 177.21 MDL No.: MFCD08276373
Formula: C₈H₁₁N₅
MW: 177,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276373
Núm. CAS: 370865-89-7