Alcohol 2-fluoro-4-metoxibencilico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32118.03
H32118.09
H32118.03EA
59
EUR
H32118.03
H32118.09
Alcohol 2-fluoro-4-metoxibencilico ≥97%
Alcohol 2-fluoro-4-metoxibencilico
Purity: 97%
CAS No.: 405-09-4
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.15
MDL No.: MFCD04116336
Formula:
C₈H₉FO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04116336 Núm. CAS: 405-09-4 |