Alcohol 4-fluoro-2-metilbencilico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
H32364.03
H32364.06
H32364.03EA
66.2
EUR
H32364.03
H32364.06
Alcohol 4-fluoro-2-metilbencilico ≥99%
Alcohol 4-fluoro-2-metilbencilico
Purity: 99%
CAS No.: 80141-91-9
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
MDL No.: MFCD03701058
Formula:
C₈H₉FO MW: 140,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03701058 Núm. CAS: 80141-91-9 |