5-Isopropil-2-metilfenol, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Carvacrol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20258.0050 8.20258.0250
8.20258.0050EA 116 EUR
8.20258.0050 8.20258.0250
5-Isopropil-2-metilfenol, Sigma-Aldrich®
5-Isopropil-2-metilfenol
Formula: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0,5 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002236
Núm. CAS: 499-75-2
EINECS: 207-889-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.25 g/l (25 °C)
Melting Point 3 °C
Molar Mass 150.22 g/mol
Boiling Point 237 - 239 °C
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.5229 (20 °C, 589 nm)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)