2-Nonin-1-ol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L06380.06
L06380.14
L06380.06EA
109
EUR
L06380.06
L06380.14
2-Nonin-1-ol 96%
2-Nonin-1-ol
Purity: 96%
CAS No.: 5921-73-3
Molecular Formula: CH3(CH2)5C≡CCH2OH
Formula Weight: 140.23
Refractive Index: 1.4560
Boiling Point: 109-111°/11mm
MDL No.: MFCD00041566
Formula:
C₉H₁₆O MW: 140.23 g/mol Pto. Ebullición: 109…111 °C (11 mmHg) Densidad: 0.873 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041566 Núm. CAS: 5921-73-3 EINECS: 227-646-8 |