4,4'-Isopropilidendifenol ≥97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

A10324.0B A10324.0I A10324.30
A10324.0BEA 55 EUR
A10324.0B A10324.0I A10324.30
4,4'-Isopropilidendifenol ≥97%
4,4'-Isopropilidendifenol

Purity: 97+% CAS No.: 80-05-7 Molecular Formula: C15H16O2 Formula Weight: 228.29 Flash Point: 227°(440°F) Melting Point: 153-158° Boiling Point: 200°/4mm Beilstein Reference: 1107700 Merck Reference: 14,1297 MDL No.: MFCD00002366

Formula: C₁₅H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 200 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: 153…158 °C
Densidad: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 227 °C (440 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002366
Núm. CAS: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
Índice Merck: 14,1297

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR