Ácido nitrilotriacético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11936.0E
A11936.22
A11936.36
A11936.0EEA
430
EUR
A11936.0E
A11936.22
A11936.36
Ácido nitrilotriacético ≥99%
Ácido nitrilotriacético
Purity: 99%
CAS No.: 139-13-9
Molecular Formula: C6H9NO6
Formula Weight: 191.14
Odour: Odourless
Melting Point: 246° dec.
Beilstein Reference: 1710776
Merck Reference: 14,6579
MDL No.: MFCD00004287
Formula:
C₆H₉NO₆ Pto. Ebullición: 498 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 246 °C (desc.) Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004287 Núm. CAS: 139-13-9 EINECS: 205-355-7 UN: 2923 ADR: 8,II Índice Merck: 14,6579 |