Ácido nitrilotriacético 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
415740010
415740050
415742500
415740051
ACRO415740010EA
270
EUR
ACRO415740010
ACRO415740050
ACRO415742500
ACRO415740051
Ácido nitrilotriacético 99%
Ácido nitrilotriacético
Formula:
C₆H₉NO₆ Pto. Ebullición: 498 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 245 °C (desc.) Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004287 Núm. CAS: 139-13-9 EINECS: 205-355-7 ADR: 8,II Índice Merck: 12,06675 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration excess NaOH | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |