Ácido 2,2'-tiodiacético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
A17880.14
A17880.22
A17880.36
A17880.14EA
27.2
EUR
A17880.14
A17880.22
A17880.36
Ácido 2,2'-tiodiacético ≥98%
Ácido 2,2'-tiodiacético
Purity: 98%
CAS No.: 123-93-3
Molecular Formula: C4H6O4S
Formula Weight: 150.15
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 1764392
Merck Reference: 14,9331
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004359
Formula:
C₄H₆O₄S Pto. Ebullición: 168 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 127…131 °C Densidad: 1,661 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004359 Núm. CAS: 123-93-3 EINECS: 204-663-9 UN: 3261 ADR: 8,III Índice Merck: 14,9331 |