Ácido 2,2'-tiodiacético 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
138740010 138740250 138741000
ACRO138740010EA 196 EUR
ACRO138740010 ACRO138740250 ACRO138741000
Ácido 2,2'-tiodiacético 98%
Ácido 2,2'-tiodiacético
Formula: C₄H₆O₄S
MW: 150,16 g/mol
Pto. Ebullición: 168 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 128…131 °C
Densidad: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004359
Núm. CAS: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,09467
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 131 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -36.6° to -40.6° (20 °C, 589 nm) (c=1,4 in DMF)