Ácido 2,2'-tiodiacético, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08625.0005 8.08625.0250 8.08625.1000
8.08625.0005EA 0 EUR
8.08625.0005 8.08625.0250 8.08625.1000
Ácido 2,2'-tiodiacético, Sigma-Aldrich®
Ácido 2,2'-tiodiacético
Formula: C₄H₆O₄S
Pto. Ebullición: 168 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 128…131 °C
Densidad: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004359
Núm. CAS: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,09467
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 128-131°C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material