2,4,6-Cicloheptatrien-1-ona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Cyclohepta-2,4,6-trien-1-one, 2,4,6-Cycloheptatrienone, 2,4,6-Cycloheptatrien-1-one
L00473.03 L00473.06
L00473.03EA 60.3 EUR
L00473.03 L00473.06
2,4,6-Cicloheptatrien-1-ona ≥97%
2,4,6-Cicloheptatrien-1-ona
Purity: 97% CAS No.: 539-80-0 Molecular Formula: C7H6O Formula Weight: 106.12 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6150 Boiling Point: 91-92°/4mm Beilstein Reference: 1902335 MDL No.: MFCD00014331
Formula: C₇H₆O
Pto. Ebullición: 91…92 °C (4 mmHg)
Densidad: 1,094
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00014331
Núm. CAS: 539-80-0
EINECS: 208-725-6