Ácido (2,4-bis(trifluorometil)fenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L18161.06
L18161.03
L18161.06EA
459
EUR
L18161.06
L18161.03
Ácido (2,4-bis(trifluorometil)fenil)metabórico ≥97%
Ácido (2,4-bis(trifluorometil)fenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 153254-09-2
Molecular Formula: C8H5BF6O2
Formula Weight: 257.93
MDL No.: MFCD01631349
Formula:
C₈H₅BF₆O₂ MW: 257.93 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631349 Núm. CAS: 153254-09-2 |