1-(2,4-Dimetiltiazol-5-il)etan-1-ona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13741.06
A13741.14
A13741.06EA
24.2
EUR
A13741.06
A13741.14
1-(2,4-Dimetiltiazol-5-il)etan-1-ona ≥99%
1-(2,4-Dimetiltiazol-5-il)etan-1-ona
Purity: 99%
CAS No.: 38205-60-6
Molecular Formula: C7H9NOS
Formula Weight: 155.22
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 120560
MDL No.: MFCD00005331
Formula:
C₇H₉NOS Pto. Ebullición: 230 °C Densidad: 1,150 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005331 Núm. CAS: 38205-60-6 EINECS: 253-826-0 |