Ácido piridina-2,4-dicarboxílico hidrato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2,4-piridindicarboxílico
131860050 131860250
ACRO131860050EA 60.9 EUR
ACRO131860050 ACRO131860250
Ácido piridina-2,4-dicarboxílico hidrato 99+%
Ácido piridina-2,4-dicarboxílico hidrato
Formula: C₇H₅NO₄·xH₂O
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 243…246 °C (desc.)
Densidad: 0,942 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149413
Núm. CAS: 499-80-9
EINECS: 207-892-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)