(±)-β-Citronelol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: DL-Citronellol, (±)-Citronellol, Citronellol, β-Citronellol, 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol
A19016.22 A19016.36
A19016.22EA 40.7 EUR
A19016.22 A19016.36
(±)-β-Citronelol 95%
(±)-β-Citronellol
Purity: 95% CAS No.: 106-22-9 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4575 Odour: Pleasant Melting Point: -20° Boiling Point: 221-222° Beilstein Reference: 1721507 Merck Reference: 14,2330 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00002935
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Pto. Ebullición: 221…222 °C
Pto. de fusión: < –20 °C
Densidad: 0,858
Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002935
Núm. CAS: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,2330