(±)-β-Citronelol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
110460050 110461000 110465000
ACRO110460050EA 32.3 EUR
ACRO110460050 ACRO110461000 ACRO110465000
(±)-β-Citronelol 95%
(±)-β-Citronelol
Formula: C₁₀H₂₀O
Pto. Ebullición: 222 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,854 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Número MDL: MFCD00002935
Núm. CAS: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02354
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (25°C) 0.850 to 0.860