Ácido (2-aminofenil)metabórico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L18069.03
L18069.06
L18069.MC
L18069.03EA
206
EUR
L18069.03
L18069.06
L18069.MC
Ácido (2-aminofenil)metabórico 96%
Ácido (2-aminofenil)metabórico
Purity: 96%
CAS No.: 5570-18-3
Molecular Formula: C6H8BNO2
Formula Weight: 136.95
Melting Point: 188-190°
Beilstein Reference: 2962939
Formula:
C₆H₈BNO₂ Pto. de fusión: 188…190 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01074645 Núm. CAS: 5570-18-3 |