(±)-α-Bromo-γ-butirolactona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17344.14
A17344.22
A17344.14EA
42.1
EUR
A17344.14
A17344.22
(±)-α-Bromo-γ-butirolactona ≥97%
(±)-α-Bromo-γ-butirolactona
Purity: 97%
CAS No.: 5061-21-2
Molecular Formula: C4H5BrO2
Formula Weight: 164.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₄H₅BrO₂ Pto. Ebullición: 137…139 °C (6 mmHg) Densidad: 1,994 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00005387 Núm. CAS: 5061-21-2 EINECS: 225-764-4 |