Ácido (2-cloro-4-(trifluorometil)fenil)metabórico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-2-cloro-4-(trifluorometil)fenilborano
L20103.03
L20103.06
L20103.03EA
49.9
EUR
L20103.03
L20103.06
Ácido (2-cloro-4-(trifluorometil)fenil)metabórico 96%
Ácido (2-cloro-4-(trifluorometil)fenil)metabórico
Purity: 96%
CAS No.: 254993-59-4
Molecular Formula: C7H5BClF3O2
Formula Weight: 224.38
Melting Point: 110-112°
Beilstein Reference: 9263388
Formula:
C₇H₅BClF₃O₂ MW: 224.37 Pto. de fusión: 110…112 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02684337 Núm. CAS: 254993-59-4 |