Ácido (2-cloro-4-fluorofenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H27591.14 H27591.06 H27591.03
H27591.14EA 756 EUR
H27591.14 H27591.06 H27591.03
Ácido (2-cloro-4-fluorofenil)metabórico ≥98%
Ácido (2-cloro-4-fluorofenil)metabórico
Purity: 98% CAS No.: 313545-72-1 Molecular Formula: C6H5BClFO2 Formula Weight: 174.37 MDL No.: MFCD02684295
Formula: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684295
Núm. CAS: 313545-72-1