Ácido (2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)metabórico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-2-cloro-5-(trifluorometil)fenilborano
L20104.03 L20104.06
L20104.03EA 52.9 EUR
L20104.03 L20104.06
Ácido (2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)metabórico 96%
Ácido (2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)metabórico
Purity: 96% CAS No.: 182344-18-9 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 MDL No.: MFCD00797335
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.37
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00797335
Núm. CAS: 182344-18-9