Ácido 2-acetil-fenil-borónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-Acetylphenyl)metaboric acid, 2-Acetylbenzeneboronic acid, (2-Acetylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-acetylphenyl)borane
H27327.14
H27327.06
H27327.14EA
866
EUR
H27327.14
H27327.06
Ácido 2-acetil-fenil-borónico ≥97%
Ácido 2-acetil-fenil-borónico
Purity: 97%
CAS No.: 308103-40-4
Molecular Formula: C8H9BO3
Formula Weight: 163.97
Melting Point: ca 170° dec.
MDL No.: MFCD01321263
Formula:
C₈H₉BO₃ Pto. de fusión: ∼ 170 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01321263 Núm. CAS: 308103-40-4 |